Learn More
1-Bromo-3-chlorobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromochlorobenzene |
| CAS | 108-37-2 |
| Formula molecolare | C6 H4 Br Cl |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-Chloro-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-chlorobenzene, 3-Bromochlorobenzene, 3-Bromophenyl chloride, 3-Chloro-1-bromobenzene, 3-Chlorobromobenzene, 3-Chlorophenyl bromide, NSC 53548, m-Bromochlorobenzene, m-Bromochlorobenzene, m-Bromophenyl chloride, m-Chlorobromobenzene, m-Chlorophenyl bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H |
| SMILES | Clc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC Name | 1-bromo-3-chlorobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 191.45 |
| Peso formulazione | 189.9185 |