Learn More
1-Bromo-3-chloropropane, 99%
Codice prodotto. 11484190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
5000g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11484190 100 g 100g
11440223 250 g 250g
11494190 500 g 500g
11430223 1000 g 1000g
11450223 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11484190 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11395.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.435 g/mol
1-Bromo-3-chloropropane is used in the preparation active pharmaceutical ingredient intermediate such as gemfibrozil and reproterol. It is also involved in the preparation of cardiovascular diseases and analgesic drugs materials. It is utilized as a phase separation reagent for the isolation of ribonucleic acid (RNA) in high quality. It is considered as a replacement of chloroform in nucleic acid separations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromo-3-chloropropane is used in the preparation active pharmaceutical ingredient intermediate such as gemfibrozil and reproterol. It is also involved in the preparation of cardiovascular diseases and analgesic drugs materials. It is utilized as a phase separation reagent for the isolation of ribonucleic acid (RNA) in high quality. It is considered as a replacement of chloroform in nucleic acid separations.
Solubility
Miscible with alcohols, chlorofom and ether. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing, reducing agents, amines, nitrides, azo/diazo compounds, alkali metals and epoxides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-70-6
Formula molecolare C3H6BrCl
Molecular Weight (g/mol) 157.435
Numero MDL MFCD00000998
InChI Key MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
IUPAC Name 1-bromo-3-chloropropane
SMILES C(CCl)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-chloropropane
Punto di fusione -59°C
Densità 1.598
Punti di ebollizione 142°C to 145°C
Punto d'infiammabilità >140°C (284°F)
Indice di rifrazione 1.4855
Quantità 100 g
Numero UN UN2688
Beilstein 605278
Informazioni di solubilità Miscible with alcohols,chlorofom and ether. Immiscible with water.
Peso formulazione 157.44
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3-chloropropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3-chloropropane