Learn More
1-Bromo-3-chloropropane, 99%
Codice prodotto. 10439780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10439780 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
11300506 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10162560 1 L Bottiglia in vetro 1L
10646754 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10439780 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106862500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 109-70-6 | C3H6BrCl | 157.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-70-6
Formula molecolare C3H6BrCl
Molecular Weight (g/mol) 157.44
Numero MDL MFCD00000998
InChI Key MFESCIUQSIBMSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylene chlorobromide, 1-chloro-3-bromopropane, 3-bromopropyl chloride, 3-chloropropyl bromide, propane, 1-bromo-3-chloro, 3-chloro-1-bromopropane, 3-bromo-1-chloropropane, trimethylene bromide chloride, 1,3-chbp, 1,3-chlorbromopropane
PubChem CID 8006
IUPAC Name 1-bromo-3-chloropropane
SMILES C(CCl)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-chloropropane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -59.0°C
Densità 1.5900g/mL
Punti di ebollizione 142.0°C to 145.0°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH2)3Br
Indice di rifrazione 1.4850 to 1.4870
Quantità 250 mL
Beilstein 01, 109
Gravità specifica 1.59
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,ether and chloroform
Peso formulazione 157.44
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3-chloropropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .