Learn More
1-Bromo-3-chloropropane, TRC
Codice prodotto. 18050650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18050650 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18050650 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68245010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-chloropropane
CAS 109-70-6
Formula molecolare C3 H6 Br Cl
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Bromo-3-chloropropane, 1-Chloro-3-bromopropane, 3-Bromo-1-chloropropane, 3-Bromopropyl chloride, 3-Chloro-1-bromopropane, 3-Chloropropan-1-yl bromide, 3-Chloropropyl bromide, NSC 9183, Trimethylene bromide chloride, Trimethylene chlorobromide, ω-Chlorobromopropane
InChI Formula InChI=1S/C3H6BrCl/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMILES ClCCCBr
IUPAC Name 1-bromo-3-chloropropane
Molecular Weight (g/mol) 157.44
Peso formulazione 155.9341