Learn More
1-Bromo-3-ethylbenzene, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromo-3-ethylbenzene |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | CH3CH2C6H4Br |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 185.06 |
| Percent Purity | 97% |