Learn More
1-Bromo-3-ethylbenzene, 98%
Codice prodotto. 11494953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494953 1 g 1g
11404963 5 g 5g
11414963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494953 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12258.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2725-82-8 | C8H9Br | 185.064 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2725-82-8
Formula molecolare C8H9Br
Molecular Weight (g/mol) 185.064
Numero MDL MFCD00156128
InChI Key ZRFJYAZQMFCUIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, 1-bromo-3-ethyl, 3-ethylbromobenzene, 1-bromo-3-ethyl-benzene, 3-bromoethyl benzene, 3ethylbromobenzene, m-bromoethylbenzene, 3-bromo-ethylbenzene, pubchem3771, 1bromo-3-ethylbenzene, 1-bromo-3-ethylbenze
PubChem CID 123170
IUPAC Name 1-bromo-3-ethylbenzene
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-ethylbenzene
Densità 1.3493
Punti di ebollizione 76°C to 78°C (10 mmHg)
Quantità 1 g
Peso formulazione 185.06
Percent Purity 98%