Learn More
1-Bromo-3-ethylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30346208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346208 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346208 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68584010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-ethylbenzene
CAS 2725-82-8
Formula molecolare C8H9Br
Quantità 10 g
Sinonimo (3-Ethylphenyl)bromide, 3-Bromo-1-ethylbenzene, 3-Ethylbromobenzene, m-Bromoethylbenzene, m-Ethylbromobenzene
InChI Formula InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1cccc(Br)c1
IUPAC Name 1-bromo-3-ethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 185.06
Peso formulazione 183.9888