Learn More
1-Bromo-3-ethylbenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Bromo-3-ethylbenzene |
| CAS | 2725-82-8 |
| Formula molecolare | C8H9Br |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | (3-Ethylphenyl)bromide, 3-Bromo-1-ethylbenzene, 3-Ethylbromobenzene, m-Bromoethylbenzene, m-Ethylbromobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cccc(Br)c1 |
| IUPAC Name | 1-bromo-3-ethylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 185.06 |
| Peso formulazione | 183.9888 |