Learn More
1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene, 99+%
Codice prodotto. 10489930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10489930 25 g Bottiglia in vetro 25g
10626144 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10489930 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 249400250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 105931-73-5 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105931-73-5
Formula molecolare C6H3BrFI
Molecular Weight (g/mol) 300.90
Numero MDL MFCD00010608
InChI Key XRMZKCQCINEBEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-3-fluoro-4-iodobenzene, 3-fluoro-4-iodobromobenzene, 2-fluoro-4-bromoiodobenzene, 4-bromo-2-fluoroiodobenzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo-benzene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo, pubchem3232, acmc-2098hz, 2-fluoro-4-bromo iodobenzene, 3-fluoro-4-iodo-bromobenzene
PubChem CID 2724516
IUPAC Name 4-bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
SMILES FC1=C(I)C=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 46°C to 49°C
Colore White to Beige
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H3(F)I
Quantità 25 g
Peso formulazione 300.89
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-3-fluoro-4-iodobenzene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.