Learn More
1-Bromo-3-fluorobenzene, 99%
Codice prodotto. 11464190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11464190 25 g 25g
11399206 10 g 10g
11409842 50 g 50g
11474190 100 g 100g
11419842 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11464190 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10858.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1073-06-9 | C6H4BrF | 175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1073-06-9
Formula molecolare C6H4BrF
Numero MDL MFCD00000326
InChI Key QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
PubChem CID 14082
IUPAC Name 1-bromo-3-fluorobenzene
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-fluorobenzene
Punto di fusione -8°C
Densità 1.594
Punti di ebollizione 148°C to 150°C
Punto d'infiammabilità 46°C (115°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.5275
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1853969
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)F
Molecular Weight (g/mol) 175
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-3-fluorobenzene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-3-bromobenzene