Learn More
1-Bromo-3-iodobenzene, 98+%
Codice prodotto. 10536061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10536061 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10084623 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10536061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 249420100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-18-4
Formula molecolare C6H4BrI
Molecular Weight (g/mol) 282.91
Numero MDL MFCD00001043
InChI Key CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
PubChem CID 11561
IUPAC Name 1-bromo-3-iodobenzene
SMILES BrC1=CC=CC(I)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-iodobenzene
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -9.3°C
Densità 2.2100g/mL
Punti di ebollizione 120.0°C (18.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4I
Indice di rifrazione 1.6590 to 1.6615
Quantità 10 mL
Beilstein 05, 223
Gravità specifica 2.21
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 282.89
Percent Purity 98+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3-iodobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.