Learn More
1-Bromo-3-methyl-2-butene (90%), TRC
Codice prodotto. 30330099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330099 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6860651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-methyl-2-butene
CAS 870-63-3
Formula molecolare C5H9Br
Quantità 1 g
Sinonimo 3,3-Dimethallyl bromide, 3,3-Dimethylallyl bromide, 3-Methyl-1-bromo-2-butene, 3-Methyl-2-buten-1-yl bromide, 3-Methyl-2-butenyl bromide, 3-Methylcrotyl bromide, 4-Bromo-2-methyl-2-butene, Dimethylallyl bromide, Isoprene hydrobromide, Isoprenyl bromide, Prenyl bromide, γ,γ-Dimethylallyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
SMILES CC(=CCBr)C
IUPAC Name 1-bromo-3-methylbut-2-ene
Molecular Weight (g/mol) 149.03
Peso formulazione 147.9888