Learn More
1-Bromo-3-methylbutane, 99%
Codice prodotto. 10607751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10607751
Marca: Thermo Scientific Acros 403051000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 107-82-4 | C5H11Br | 151.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-82-4
Formula molecolare C5H11Br
Molecular Weight (g/mol) 151.05
Numero MDL MFCD00000253
InChI Key YXZFFTJAHVMMLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoamyl bromide, isopentyl bromide, butane, 1-bromo-3-methyl, 3-methylbutyl bromide, 4-bromo-2-methylbutane, isobutylmethyl bromide, isopentylbromide, 1-bromo-3-methyl-butane, iso-pentyl bromide, unii-czm50594qa
PubChem CID 7891
IUPAC Name 1-bromo-3-methylbutane
SMILES CC(C)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-methylbutane
Nota nome 99%
Acidità 0.1% max. (as HBr)
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -112°C
Colore Colorless
Densità 1.2000g/mL
Punti di ebollizione 120°C to 121°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH2Br
Indice di rifrazione 1.4399 to 1.4419
Quantità 100 g
Beilstein 01, 136
Indice di Merck 15, 5159
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L in water (16°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene and,carbon tetrachloride
Peso formulazione 151.05
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3-methylbutane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1-Bromo-3-methylbutane