Learn More
1-Bromo-3-nitrobenzene, 99%
Codice prodotto. 10571601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10571601 25 g Plastic bottle 25g
10163020 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10571601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160390250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 585-79-5 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 585-79-5
Formula molecolare C6H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 202.01
Numero MDL MFCD00024298
InChI Key FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromonitrobenzene, m-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-3-nitro, 3-nitrobromobenzene, m-nitrobromobenzene, 1-bromo-3-nitro-benzene, 3-bromo-1-nitrobenzene, ccris 3114, meta-bromonitrobenzene, bromonitrobenzene-3
PubChem CID 11457
IUPAC Name 1-bromo-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-nitrobenzene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 51°C to 54°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.7040g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare BrC6H4NO2
Quantità 25 g
Beilstein 05, 248
Peso formulazione 202.01
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromo-3-nitrobenzene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.