Learn More
1-bromo-3-phenoxybenzene, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11336136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11336136 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11336136 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00156DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-phenoxybenzene
CAS 6876-00-2
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H9BrO
Numero MDL MFCD00474520
Quantità 1 g
Sinonimo 3-phenoxybromobenzene, 3-bromodiphenyl ether, benzene, 1-bromo-3-phenoxy, benzene,1-bromo-3-phenoxy, m-bromodiphenyl ether, 3-phenoxyphenyl bromide, 1-phenoxy-3-bromobenzene, 3-bromo-1-phenoxybenzene, acmc-209o4k, 1-bromo-3-phenoxy-benzene
InChI Key AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1
IUPAC Name 1-bromo-3-phenoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 249.11
PubChem CID 96165
Peso formulazione 249.11
Percent Purity 97%