Learn More
1-Bromo-3-phenoxypropane, 98%
Codice prodotto. 11333186
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11333186 25 g 25g
11343186 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11333186 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12494.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 588-63-6 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 588-63-6
Formula molecolare C9H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 215.09
Numero MDL MFCD00000256
InChI Key NIDWUZTTXGJFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopropoxy benzene, 3-phenoxypropyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy, 3-bromopropyl phenyl ether, 1-bromo-3-phenoxypropane, ether, 3-bromopropyl phenyl, gamma-phenoxypropyl bromide, phenoxypropyl bromide, 3-bromo-1-phenoxypropane, .gamma.-phenoxypropyl bromide
PubChem CID 68522
IUPAC Name 3-bromopropoxybenzene
SMILES BrCCCOC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-phenoxypropane
Punto di fusione 10°C to 11°C
Densità 1.365
Punti di ebollizione 130°C to 134°C (14 mmHg)
Punto d'infiammabilità 96°C (204°F)
Indice di rifrazione 1.546
Quantità 25 g
Beilstein 508978
Peso formulazione 215.1
Percent Purity 98%