Learn More
1-Bromo-3-phenylpropane, 98%
Codice prodotto. 10685712 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10685712 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10122280 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10488820 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10685712 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107290050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 637-59-2 | C9H11Br | 199.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-59-2
Formula molecolare C9H11Br
Molecular Weight (g/mol) 199.09
Numero MDL MFCD00000257
InChI Key XMZQWZJMTBCUFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromopropyl benzene, 1-bromo-3-phenylpropane, 3-phenylpropyl bromide, benzene, 3-bromopropyl, 3-bromo-1-phenylpropane, 3-bromoprop-1-yl benzene, unii-6vx623qn9v, .gamma.-bromopropyl benzene, 4-bromopropylbenzene, benzene, bromopropyl
PubChem CID 12503
IUPAC Name 3-bromopropylbenzene
SMILES BrCCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3-phenylpropane
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3100g/mL
Punti di ebollizione 219.0°C to 220.0°C
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5(CH2)3Br
Indice di rifrazione 1.5450 to 1.5470
Quantità 5 mL
Beilstein 05, 391
Gravità specifica 1.31
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 199.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3-phenylpropane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.