Learn More
1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene, TRC
Codice prodotto. 30346430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346430 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346430 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB680753500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
CAS 1746-28-7
Formula molecolare C8H8Br2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8Br2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6H2
SMILES BrCCc1ccc(Br)cc1
IUPAC Name 1-bromo-4-(2-bromoethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 263.96
Peso formulazione 261.8993