Learn More
1-Bromo-4-butoxybenzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10661663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10661663 50 g 50g
10096804 5 g 5g
10140722 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10661663 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09793EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 39969-57-8
Formula molecolare C10H13BrO
Molecular Weight (g/mol) 229.117
Numero MDL MFCD00037100
InChI Key BOUVKHWPQNEXTO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 142395
IUPAC Name 1-bromo-4-butoxybenzene
SMILES CCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-butoxybenzene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare BrC6H4O(CH2)3CH3
Quantità 50 g
Sinonimo p-bromophenyl butyl ether, benzene,1-bromo-4-butoxy, p-butoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-butoxy, 4-bromo-1-butoxybenzene, 4-butoxybromobenzene, 4-n-butoxyphenyl bromide, 1-butoxy-4-bromobenzene, 4-bromophenyl butyl ether
Peso formulazione 229.12
Percent Purity 97%