Learn More
1-Bromo-4-chlorobutane, TRC
Codice prodotto. 30337050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337050 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6826501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-chlorobutane
CAS 6940-78-9
Formula molecolare C4H8BrCl
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Chloro-4-bromobutane, 4-Bromo-1-chlorobutane, 4-Bromobutyl Chloride, 4-Chloro-1-bromobutane, 4-Chlorobutyl Bromide, NSC 60193, Tetramethylenechlorobromide
InChI Formula InChI=1S/C4H8BrCl/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES BrCCCCCl
IUPAC Name 1-bromo-4-chlorobutane
Molecular Weight (g/mol) 171.46