Learn More
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene, 97%
Codice prodotto. 11395289
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11395289 5 g 5g
11385289 1 g 1g
11305299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11395289 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20106.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5905-69-1 | C7H5BrF2O | 223.017 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5905-69-1
Formula molecolare C7H5BrF2O
Molecular Weight (g/mol) 223.017
Numero MDL MFCD00221465
InChI Key ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-4-difluoromethoxy benzene, 4-difluoromethoxy bromobenzene, p-difluoromethoxybromobenzene, 1-difluoromethoxy-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-difluoromethoxy, l-bromo-4-difluoromethoxy benzene, pubchem4309, acmc-209m9x, p-difluoro-methoxybromobenzene, ksc495s1h
PubChem CID 2737007
IUPAC Name 1-bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Densità 1.631
Punti di ebollizione 96°C to 98°C (15 mmHg)
Indice di rifrazione 1.501
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 2521410
Peso formulazione 223.02
Percent Purity 97%