Learn More
1-Bromo-4-(ethylthio)benzene, 97%
Codice prodotto. 11343207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11343207 100 g 100g
11323207 5 g 5g
11333207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11343207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13718.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30506-30-0 | C8H9BrS | 217.124 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30506-30-0
Formula molecolare C8H9BrS
Molecular Weight (g/mol) 217.124
Numero MDL MFCD01318109
InChI Key CTFHVAKXUMMGOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-4-ethylthio benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl benzene, 4-bromophenyl ethyl sulfane, benzene,1-bromo-4-ethylthio, acmc-1ae1n, 1-bromo-4-ethylthiobenzene, 4-bromo-1-ethylthiobenzene, ethyl 4-bromophenyl sulfide, 1-bromo-4-ethylthio-benzene, 1-bromo-4-ethylsulfanyl-benzene
PubChem CID 7006650
IUPAC Name 1-bromo-4-ethylsulfanylbenzene
SMILES CCSC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-(ethylthio)benzene
Punti di ebollizione 109°C to 111°C (2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.6069
Quantità 100 g
Beilstein 2354970
Peso formulazione 217.13
Percent Purity 97%