Learn More
1-Bromo-4-fluorobenzene, 99%
Codice prodotto. 11494723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11494723 100 g 100g
11404733 500 g 500g
11414733 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494723 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11630.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 460-00-4 | C6H4BrF | 175.00 g/mol
1-Bromo-4-fluorobenzene is used as an intermediate in the synthesis of atypical antipsychotic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Bromo-4-fluorobenzene is used as an intermediate in the synthesis of atypical antipsychotic agents.
Solubility
Soluble in water(0.14g/L).
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 460-00-4
Formula molecolare C6H4BrF
Molecular Weight (g/mol) 175.00
Numero MDL MFCD00000342
InChI Key AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
PubChem CID 9993
IUPAC Name 1-bromo-4-fluorobenzene
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-fluorobenzene
Punto di fusione -16°C
Densità 1.604
Punti di ebollizione 151°C to 153°C
Punto d'infiammabilità 60°C (140°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.527
Quantità 100 g
Numero UN UN1993
Beilstein 774102
Informazioni di solubilità Soluble in water(0.14g/L).
Peso formulazione 175.01
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-4-fluorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-4-fluorobenzene