Learn More
1-Bromo-4-fluoronaphthalene, 98%
Codice prodotto. 11444190
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444190 1 g 1g
11448766 5 g 5g
11458766 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444190 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16934.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 341-41-3 | C10H6BrF | 225.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 341-41-3
Formula molecolare C10H6BrF
Molecular Weight (g/mol) 225.06
Numero MDL MFCD00051473
InChI Key VAUJZKBFENPOCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1-fluoronaphthalene, 1-fluoro-4-bromonaphthalene, naphthalene, 1-bromo-4-fluoro, acmc-1cnye, 1-bromo 4-fluoronaphthalene, 1-bromo-4-fluoro naphthalene, 1-bromo-4-fluoro-naphthalene, ksc493c4t, 1-bromo-4-fluoronaphthalene
PubChem CID 67647
IUPAC Name 1-bromo-4-fluoronaphthalene
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
Punto di fusione 33°C to 37°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Beilstein 2085804
Peso formulazione 225.06
Percent Purity 98%