Learn More
1-Bromo-4-fluoronaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30340546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340546 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340546 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB689065500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
CAS 341-41-3
Formula molecolare C10H6BrF
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-Fluoro-4-bromonaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMILES Fc1ccc(Br)c2ccccc12
IUPAC Name 1-bromo-4-fluoronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 225.06
Peso formulazione 223.9637