Learn More
1-Bromo-4-fluoronaphthalene, TRC
Specifica
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 1-Bromo-4-fluoronaphthalene |
| CAS | 341-41-3 |
| Formula molecolare | C10H6BrF |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 1-Fluoro-4-bromonaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthyl Bromide |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H |
| SMILES | Fc1ccc(Br)c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1-bromo-4-fluoronaphthalene |
| Molecular Weight (g/mol) | 225.06 |
| Peso formulazione | 223.9637 |