Learn More
1-Bromo-4-fluoronaphthalene, TRC
Codice prodotto. 30339011
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30339011 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30339011 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6890651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-fluoronaphthalene
CAS 341-41-3
Formula molecolare C10H6BrF
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Fluoro-4-bromonaphthalene, 4-Fluoro-1-naphthyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C10H6BrF/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
SMILES Fc1ccc(Br)c2ccccc12
IUPAC Name 1-bromo-4-fluoronaphthalene
Molecular Weight (g/mol) 225.06
Peso formulazione 223.9637