Learn More
1-Bromo-4-iodobenzene, TRC
Codice prodotto. 30335393
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335393 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335393 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6836755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromoiodobenzene
CAS 589-87-7
Formula molecolare C6 H4 Br I
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Brc1ccc(I)cc1
IUPAC Name 1-bromo-4-iodobenzene
Molecular Weight (g/mol) 282.9
Peso formulazione 281.8541