Learn More
1-Bromo-4-isopropylbenzene, 97%
Codice prodotto. 11461003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11461003 5 g 5g
11359409 10 g 10g
11369409 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11461003 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13370.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 586-61-8 | C9H11Br | 199.09 g/mol
It employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It employed as a intermediate for pharmaceutical.
Solubility
Insoluble in water
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 586-61-8
Formula molecolare C9H11Br
Molecular Weight (g/mol) 199.09
Numero MDL MFCD00039159
InChI Key MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane
PubChem CID 11462
IUPAC Name 1-bromo-4-propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-isopropylbenzene
Punto di fusione -12°C
Densità 1.315
Punti di ebollizione 219°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.536
Quantità 5 g
Numero UN UN3082
Beilstein 1858096
Informazioni di solubilità Insoluble in water
Peso formulazione 199.1
Percent Purity 97%