Learn More
1-Bromo-4-n-dodecylbenzene, 98%
Codice prodotto. 15415757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15415757 25 g 25g
15495747 1 g 1g
15405757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15415757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32963.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 126930-72-1 | C18H29Br | 325.334 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126930-72-1
Formula molecolare C18H29Br
Molecular Weight (g/mol) 325.334
Numero MDL MFCD00191386
InChI Key RFFMRBISTZHCNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-dodecylbromobenzene, 1-bromo-4-n-dodecylbenzene, benzene, 1-bromo-4-dodecyl, 4-bromododecylbenzene, pubchem22735, acmc-209bby, 1-bromo-4-dodecyl-benzene, ksc494g6d, 4-n-dodecylbromobenzene
PubChem CID 15120506
IUPAC Name 1-bromo-4-dodecylbenzene
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-n-dodecylbenzene
Densità 1.07
Punti di ebollizione 376°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5034
Quantità 25 g
Peso formulazione 325.33
Percent Purity 98%