Learn More
1-Bromo-4-n-hexylbenzene, 97%
Codice prodotto. 11428456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428456 25 g 25g
11408456 1 g 1g
11418456 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428456 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15918.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23703-22-2 | C12H17Br | 241.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23703-22-2
Formula molecolare C12H17Br
Molecular Weight (g/mol) 241.17
Numero MDL MFCD00061114
InChI Key MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC Name 1-bromo-4-hexylbenzene
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-n-hexylbenzene
Densità 1.179
Punti di ebollizione 280°C
Punto d'infiammabilità >120°C (248°F)
Indice di rifrazione 1.5213
Quantità 25 g
Peso formulazione 241.17
Percent Purity 97%