Learn More
1-Bromo-4-n-nonylbenzene, 98%
Codice prodotto. 11476070
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11476070 10 g 10g
11466070 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11476070 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27042.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51554-94-0 | C15H23Br | 283.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51554-94-0
Formula molecolare C15H23Br
Molecular Weight (g/mol) 283.25
Numero MDL MFCD00061116
InChI Key LVCWOFRWEVUMNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-4-n-nonylbenzene, bromononylbenzene, 4-nonylbromobenzene, 4-n-nonylbromobenzene, 4-nonylphenyl bromide, acmc-209kuh, 4-bromo-1-nonylbenzene, 1-bromo-4-nonylbenzene
PubChem CID 12603095
IUPAC Name 1-bromo-4-nonylbenzene
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-n-nonylbenzene
Densità 1.115
Punti di ebollizione 107°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >120°C (248°F)
Indice di rifrazione 1.509
Quantità 10 g
Peso formulazione 283.25
Percent Purity 98%