Learn More
1-Bromo-4-n-octylbenzene, 97%
Codice prodotto. 11477656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477656 5 g 5g
11467656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11477656 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14676.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51554-93-9 | C14H21Br | 269.226 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51554-93-9
Formula molecolare C14H21Br
Molecular Weight (g/mol) 269.226
Numero MDL MFCD00038348
InChI Key OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
PubChem CID 142854
IUPAC Name 1-bromo-4-octylbenzene
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-n-octylbenzene
Quantità 5 g
Peso formulazione 269.23
Percent Purity 97%