Learn More
1-Bromo-4-(n-octyloxy)benzene, 98%
Codice prodotto. 11440953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11440953 25 g 25g
11420953 1 g 1g
11430953 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440953 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13334.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96693-05-9 | C14H21BrO | 285.225 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96693-05-9
Formula molecolare C14H21BrO
Molecular Weight (g/mol) 285.225
Numero MDL MFCD00043445
InChI Key UVBFFPZGOOKWNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-bromophenyl octyl ether, 1-bromo-4-octyloxy benzene, 1-bromo-4-octyloxybenzene, 4-n-octyloxybromobenzene, 1-bromo-4-n-octyloxy benzene, 4-bromo-1-octyloxybenzene, 4-octyloxybromobenzene, 4-bromo-octyloxybenzene, 4-bromophenyloctyl ether, 1-4-bromophenoxy octane
PubChem CID 145298
IUPAC Name 1-bromo-4-octoxybenzene
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-(n-octyloxy)benzene
Punti di ebollizione 135°C to 137°C (0.5 mmHg)
Indice di rifrazione 1.518
Quantità 25 g
Peso formulazione 285.23
Percent Purity 98%