Learn More
1-Bromo-4-n-pentylbenzene, 98%
Codice prodotto. 11427127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11427127 1 g 1g
11437127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11427127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14457.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51554-95-1 | C11H15Br | 227.145 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51554-95-1
Formula molecolare C11H15Br
Molecular Weight (g/mol) 227.145
Numero MDL MFCD00061113
InChI Key SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pentylbromobenzene, 4-bromo-n-pentylbenzene, 1-bromo-4-n-pentylbenzene, 4-n-amylbromobenzene, 4-n-pentylbromobenzene, 1-bromo-4-pentyl-benzene, p-bromopentylbenzene, 4-bromopentylbenzene, 1-amyl-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-pentyl
PubChem CID 2735599
IUPAC Name 1-bromo-4-pentylbenzene
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-n-pentylbenzene
Quantità 1 g
Peso formulazione 227.15
Percent Purity 98%