Learn More
1-Bromo-4-nitrobenzene, 98%
Codice prodotto. 10499300 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10499300 25 g Plastic bottle 25g
10664662 10 g Bottiglia in vetro 10g
10409310 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10499300 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173360250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 586-78-7 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 586-78-7
Formula molecolare C6H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 202.01
Numero MDL MFCD00007280
InChI Key ZDFBKZUDCQQKAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromonitrobenzene, 4-nitrobromobenzene, p-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro, p-nitrobromobenzene, 4-nitrophenyl bromide, 4-bromo-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl bromide, 1-bromo-4-nitro-benzene, ccris 3115
PubChem CID 11466
IUPAC Name 1-bromo-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-nitrobenzene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 125.0°C to 127.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 255.0°C to 256.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare BrC6H4NO2
Quantità 25 g
Beilstein 05, 248
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 202.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-4-nitrobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.