Learn More
1-Bromo-4-nitrobenzene, TRC
Codice prodotto. 30340384
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340384 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340384 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB687215100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-nitrobenzene
CAS 586-78-7
Formula molecolare C6H4BrNO2
Quantità 100 g
Sinonimo 4-Bromo-1-nitrobenzene, 4-Bromonitrobenzene, 4-Nitro-1-bromobenzene, 4-Nitrobromobenzene, 4-Nitrophenyl Bromide, NSC 3526, p-Bromonitrobenzene, p-Nitrobromobenzene, p-Nitrophenyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC Name 1-bromo-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 202.01
Peso formulazione 200.9425