Learn More
1-Bromo-4-pentylbenzene, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10527444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10527444 1 g 1g
10356444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10527444 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399460010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 51554-95-1
Formula molecolare C11H15Br
Molecular Weight (g/mol) 227.145
Numero MDL MFCD00061113
InChI Key SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pentylbromobenzene, 4-bromo-n-pentylbenzene, 1-bromo-4-n-pentylbenzene, 4-n-amylbromobenzene, 4-n-pentylbromobenzene, 1-bromo-4-pentyl-benzene, p-bromopentylbenzene, 4-bromopentylbenzene, 1-amyl-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-pentyl
PubChem CID 2735599
IUPAC Name 1-bromo-4-pentylbenzene
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-pentylbenzene
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare BrC6H4(CH2)4CH3
Quantità 1 g