Learn More
1-Bromo-4-phenoxybenzene, TRC
Codice prodotto. 30330471
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330471 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330471 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB687273100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico PBDE 3 (4-Bromodiphenyl Ether)
CAS 101-55-3
Formula molecolare C12 H9 Br O
Quantità 100 mg
Sinonimo Benzene, 1-bromo-4-phenoxy-, Ether, p-bromophenyl phenyl (6CI,7CI,8CI), 1-Bromo-4-phenoxybenzene, 4-Bromodiphenyl ether, 4-Bromophenoxybenzene, 4-Bromophenyl phenyl ether, 4-Phenoxy-1-bromobenzene, 4-Phenoxybromobenzene, 4-Phenoxyphenyl bromide, BDE 3, NSC 5619, PBDE 3, p-Bromodiphenyl ether, p-Bromophenoxybenzene, p-Bromophenyl phenyl ether, p-Phenoxybromobenzene, p-Phenoxyphenyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C12H9BrO/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H
SMILES Brc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
IUPAC Name 1-bromo-4-phenoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 249.1
Peso formulazione 247.9837