Learn More
1-Bromo-4-(phenoxymethyl)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10235904
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10235904
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC63710CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 20600-22-0
Formula molecolare C13H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 263.134
Numero MDL MFCD00017847
InChI Key KZVLWVAXLYUCLW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-4-phenoxymethyl benzene, 4-bromophenyl methoxy benzene, 4-bromobenzylphenyl ether, 4-bromobenzyl phenyl ether, 1-bromo4-phenoxymethyl-benzene, 1-bromo-4-phenoxymethyl-benzene, benzyl phenyl ether analogue, 6c
PubChem CID 726149
IUPAC Name 1-bromo-4-(phenoxymethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-(phenoxymethyl)benzene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 263.13
Percent Purity 97%