Learn More
1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10278043 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10278043 5 g Bottiglia in vetro 5g
10082850 25 g Bottiglia in vetro 25g
10092850 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10278043 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 225190050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3972-65-4 | C10H13Br | 213.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3972-65-4
Formula molecolare C10H13Br
Molecular Weight (g/mol) 213.12
Numero MDL MFCD00000108
InChI Key XHCAGOVGSDHHNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-tert-butylbromobenzene, 1-bromo-4-tert-butyl benzene, butylbromobenzene, p-bromo-tert-butylbenzene, 1-bromo-4-t-butylbenzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-tert-butyl-1-bromobenzene, p-bromo-t-butylbenzene, 1-bromo-p-t-butylbenzene, 4-bromo-tert-butylbenzene
PubChem CID 77595
IUPAC Name 1-bromo-4-tert-butylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-tert-butylbenzene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 15°C to 16°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2200g/mL
Punti di ebollizione 80°C to 81°C (2.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 97°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC6H4Br
Indice di rifrazione 1.5315 to 1.5345
Quantità 5 g
Beilstein 05, 416
Gravità specifica 1.22
Peso formulazione 213.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-4-tert-butylbenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.