Learn More
1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene, 97%
Codice prodotto. 11469896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469896 5 g 5g
11459896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469896 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20874.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 333-47-1 | C7H4BrF3S | 257.068 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 333-47-1
Formula molecolare C7H4BrF3S
Molecular Weight (g/mol) 257.068
Numero MDL MFCD00040840
InChI Key CQQBVMXLTBXNLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethylthio bromobenzene, 1-bromo-4-trifluoromethyl sulfanyl benzene, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulphide, 1-bromo-4-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-4-trifluoromethylthiobenzene, 4-bromophenyl trifluoromethyl sulfane, 1-bromo-4-trifluoromethyl thio benzene, 4-bromo-1-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-4-trifluoromethylsulfanyl benzene
PubChem CID 736413
IUPAC Name 1-bromo-4-(trifluoromethylsulfanyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1SC(F)(F)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-4-(trifluoromethylthio)benzene
Densità 1.71
Punti di ebollizione 199°C to 200°C
Punto d'infiammabilità 83°C (181°F)
Indice di rifrazione 1.517
Quantità 5 g
Beilstein 2361926
Peso formulazione 257.07
Percent Purity 97%