Learn More
1-Bromo-5-chloropentane, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 221211000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 54512-75-3 Peso : 0.15000kg
Quantità 100g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10003913
  • 182.00€ / 100g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
54512-75-3
185.49
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
96070
C(CCCl)CCBr
C5H10BrCl
MFCD00001016
pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
1-bromo-5-chloropentane
Specifica
1-Bromo-5-chloropentane
75°C
Glass bottle
1.4
Colorless
54512-75-3
100.0
C5H10BrCl
MFCD00001016
pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-5-chloropentane
96070
Liquid
1.4000g/mL
Authentic
1.4826 to 1.4846
210°C to 212°C
100g
97.5
98%
Cl(CH2)5Br
01,III,346
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,chloroform,and ether
C(CCCl)CCBr
185.49
185.49
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-5-chloropentane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti