Learn More
1-Bromo-5-chloropentane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735709
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
54512-75-3
C5H10BrCl
185.49
MFCD00001016
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
96070
1-bromo-5-chloropentane
ClCCCCCBr
54512-75-3
C5H10BrCl
185.49
MFCD00001016
PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
96070
1-bromo-5-chloropentane
ClCCCCCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Bromo-5-chloropentane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.4000g/mL
Punti di ebollizione 210°C to 212°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Cl(CH2)5Br
Indice di rifrazione 1.4826 to 1.4846
Quantità 5 g
Beilstein 01,III,346
Gravità specifica 1.4
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,chloroform,and ether
Peso formulazione 185.49
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-5-chloropentane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.