Learn More
1-Bromo-5-chloropentane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10470491 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10470491 25 g Bottiglia in vetro 25g
10470301 5 g Bottiglia in vetro 5g
10003913 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10470491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221210250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 54512-75-3 | C5H10BrCl | 185.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54512-75-3
Formula molecolare C5H10BrCl
Molecular Weight (g/mol) 185.49
Numero MDL MFCD00001016
InChI Key PHHNNDKXQVKJEP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentane, 1-bromo-5-chloro, 5-chloropentyl bromide, 5-bromopentyl chloride, 1-bromo-5-chloro-pentane, 1-brom-5-chlorpentan, 5-chlorobromopentane, bromo-5-chloropentane, pubchem15271, bromo-5-chloro-pentane, 5-bromo-1-chloropentane
PubChem CID 96070
IUPAC Name 1-bromo-5-chloropentane
SMILES ClCCCCCBr
Tekniske data
Materiale o nome chimico 1-Bromo-5-chloropentane
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.4000g/mL
Punti di ebollizione 210°C to 212°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH2)5Br
Indice di rifrazione 1.4826 to 1.4846
Quantità 25 g
Beilstein 01,III,346
Gravità specifica 1.4
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,chloroform,and ether
Peso formulazione 185.49
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-5-chloropentane
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.