Learn More
1-Bromo-5-chloropentane, TRC
Codice prodotto. 30347616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347616 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347616 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6825905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromo-5-chloropentane
CAS 54512-75-3
Formula molecolare C5H10BrCl
Quantità 5 g
Sinonimo 1-Bromo-5-chloropentane, 5-Bromo-1-chloropentane, 5-Chloropentyl Bromide, NSC 50474
InChI Formula InChI=1S/C5H10BrCl/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
SMILES ClCCCCCBr
IUPAC Name 1-bromo-5-chloropentane
Molecular Weight (g/mol) 185.49