Learn More
1-Bromoadamantane, 99%
Codice prodotto. 10001570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10001570 25 g Bottiglia in vetro 25g
10756191 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10001570 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149030250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 768-90-1 | C10H15Br | 215.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 768-90-1
Formula molecolare C10H15Br
Molecular Weight (g/mol) 215.13
Numero MDL MFCD00074721
InChI Key VQHPRVYDKRESCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-adamantyl bromide, adamantyl bromide, bromoadamantane, 1-bromo-adamantane, adamantane, 1-bromo, 1-bromotricyclo 3.3.1.13,7 decane, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-bromo, tricyclo 3.3.1.1 3,7-decane, 1-bromo, labotest-bb lt00239617, 3r,5s,7s-1-bromoadamantane
PubChem CID 79106
IUPAC Name 1-bromoadamantane
SMILES C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Bromoadamantane
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 117.0°C to 120.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diethyl ether,chloroform,benzene,,methanol and ethanol
Peso formulazione 215.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder