Learn More
1-Bromobenzene, TRC
Codice prodotto. 30343333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30343333 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30343333 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6801455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromobenzene
CAS 108-86-1
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C6 H5 Br
Quantità 5 g
Sinonimo Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Brc1ccccc1
IUPAC Name bromobenzene
Molecular Weight (g/mol) 157.01
Peso formulazione 155.9575
Percent Purity >95