Learn More
1-Bromobenzene, TRC
Codice prodotto. 30341113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341113 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341113 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB680145100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Bromobenzene
CAS 108-86-1
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C6 H5 Br
Quantità 100 mg
Sinonimo Bromobenzene, 1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, NSC 6529, Phenyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
SMILES Brc1ccccc1
IUPAC Name bromobenzene
Molecular Weight (g/mol) 157.01
Peso formulazione 155.9575
Percent Purity >95