Learn More
1-Bromobutane, 99%
Codice prodotto. 10387763 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10387763 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10509820 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10704601 1 L Bottiglia in vetro 1L
10338853 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
11390360 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10387763 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 106770500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 109-65-9 | C4H9Br | 137.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-65-9
Formula molecolare C4H9Br
Molecular Weight (g/mol) 137.02
Numero MDL MFCD00000260
InChI Key MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl bromide, n-butyl bromide, bromobutane, butane, 1-bromo, 1-butyl bromide, butane, bromo, n-butylbromide, 1-bromo-butane, unii-sav6y78u3d, ccris 831
PubChem CID 8002
IUPAC Name 1-bromobutane
SMILES CCCCBr
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Bromobutane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -112.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2700g/mL
Punti di ebollizione 100.0°C to 104.0°C
Punto d'infiammabilità 10°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3Br
Indice di rifrazione 1.4380 to 1.4404
Quantità 50 mL
Beilstein 01,119
Indice di Merck 15,1555
Gravità specifica 1.27
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.608g/L (30°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene and ccl4
Peso formulazione 137.02
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Bromobutane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.